Tisk…

Amylacetát 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

149180010 149182500 149180025
ACRO149180010EA 3530 CZK
ACRO149180010 ACRO149182500 ACRO149180025
Amylacetát 99%
Amylacetát
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Bod varu: 149 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: 24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009500
CAS číslo: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
TLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -10.8° to -11.8° (20°C, 589 nm) (c=2 in DMF)

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR