Tisk…
methylacetát, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
371831000 371830010 371830025
371831000.EA 1360 CZK
371831000. 371830010. 371830025.
methylacetát, extra dry 99+%, AcroSeal®
methylacetát
Vzorec: C₃H₆O₂
Bod varu: 57,4 °C (760 mmHg)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,93 g/cm³
Bod vzplanutí: –10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008711
CAS číslo: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %