Tisk…
methylacetát 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
181380010 181380025 181380100
181380010.EA 1780 CZK
181380010. 181380025. ACRO181380100
methylacetát 99%, extra pure
methylacetát
Vzorec: C₃H₆O₂
Bod varu: 56,9 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,93 g/cm³
Bod vzplanutí: –10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008711
CAS číslo: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Methanol ≤0.7 % (GC)