Tisk…
Hexyl acetate, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acetic acid hexyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
25539-1ML
25539-1MLEA 897 CZK
25539-1ML
Hexyl acetate, Supelco®
Hexyl acetate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Bod varu: 338 °C (1013 hPa)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009524
CAS číslo: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce4ed5fb4b755d7cb4a0d27a71a487d82538b0f0&vid=30c930746386cbc5cb629f40e175f92aad474ba8&prid=web&clid=SAPDAM