Hexyl acetate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 142-92-7
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -80°
Boiling Point: 167-169°
Beilstein Reference: 1747138
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00009524
Vzorec:
C₈H₁₆O₂ Bod varu: 167…169 °C Bod tání: –80 °C Hustota: 0,873 Bod vzplanutí: 43 °C (109 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009524 CAS číslo: 142-92-7 EINECS: 205-572-7 UN: 3271 ADR: 3,III |