Tisk…
Hexyl acetate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Acetic acid hexyl ester
148500010 148500250 148500025
ACRO148500010EA 2370 CZK
ACRO148500010 ACRO148500250 ACRO148500025
Hexyl acetate 99%
Hexyl acetate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21
Bod varu: 168…170 °C (760 mmHg)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0.871 g/cm³
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009524
CAS číslo: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
UN: 3272
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.869 to 0.873
Acid value ≤1 mg KOH/g