Ethylacetát ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83621.320EA
4670
CZK
83621.320
83621.290
83621.9010
83621.9030
Ethylacetát ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Ethyl acetate
Vzorec:
CH₃COOC₂H₅ Bod varu: 77,1 °C (1013 hPa) Bod tání: –83 °C Hustota: 0,902 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS číslo: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.1 % |
Absorbance (260 nm) | Max. 0.15 |
Absorbance (270 nm) | Max. 0.05 |
Absorbance (300 nm) | Max. 0.02 |
Transmittance (260 nm) | Min. 70 % |
Transmittance (270 nm) | Min. 90 % |
Transmittance (300 nm) | Min. 96 % |