Tisk…
Ethylacetát ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
23879.295EA 779 CZK
23879.295 23879.557 23879.364 23879.466
Ethylacetát ≥99%, TECHNICAL
Ethylacetát
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
Bod varu: 77,1 °C (1013 hPa)
Bod tání: –83 °C
Hustota: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009171
CAS číslo: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test