Ethylacetát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Acetic acid ethyl ester
L10925.AK
L10925.AU
L10925.0F
L10925.AKEA
800
CZK
L10925.AK
L10925.AU
L10925.0F
Ethylacetát ≥99%
Ethylacetát
Purity: 99%
CAS No.: 141-78-6
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.3720
Odour: Sweet
Melting Point: -84°
Boiling Point: 76-77°
Beilstein Reference: 506104
Merck Reference: 14,3757
UN No.: 1173
MDL No.: MFCD00009171
Vzorec:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88.11 Bod varu: 76…77 °C Bod tání: –84 °C Hustota: 0.902 Bod vzplanutí: –3 °C (26 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS číslo: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3 II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 14,3757 |