Tisk…
Ethylacetát, extra dry 99.9%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
326901000 326900025 326900010
326901000.EA 2180 CZK
326901000. 326900025. 326900010.
Ethylacetát, extra dry 99.9%, AcroSeal®
Ethylacetát
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11
Bod varu: 75…78 °C (760 mmHg)
Bod tání: –83.5 °C
Hustota: 0.902
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009171
CAS číslo: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %