Tisk…
Ethylacetát for pesticide residue analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
326610010 326610025
ACRO326610010EA 2110 CZK
ACRO326610010 ACRO326610025
Ethylacetát for pesticide residue analysis
Ethylacetát
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11
Bod varu: 77.1
Bod tání: –83.5 °C
Hustota: 0.902 g/cm³
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009171
CAS číslo: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
Residue after evaporation ≤2 ppm