Tisk…
Butylacetát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
22087.292EA 1680 CZK
22087.292 22087.460
Butylacetát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Butylacetát
Vzorec: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Bod varu: 126 °C (1013 hPa)
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009445
CAS číslo: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.874 - 0.884
Evaporation residue Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.2 ppm
Water Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm