Tisk…
Butylacetát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
22081.326EA 2380 CZK
22081.326 22081.361 22081.463
Butylacetát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Butylacetát
Vzorec: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16
Bod varu: 126
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0.875
Bod vzplanutí: 25
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009445
CAS číslo: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 124 - 128 °C
Density (20/4) 0.874 - 0.884