Tisk…
Butylacetát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19412.0F A19412.AP
A19412.0FEA 1840 CZK
A19412.0F A19412.AP
Butylacetát ≥99%
Butylacetát
Purity: 99+% CAS No.: 123-86-4 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.3945 Odour: Fruit-like pH: 5 Melting Point: -78° Boiling Point: 124-126° Beilstein Reference: 1741921 Merck Reference: 14,1535 UN No.: 1123 MDL No.: MFCD00009445
Vzorec: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Bod varu: 124…126 °C
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0,881
Bod vzplanutí: 25 °C (77 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009445
CAS číslo: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM