Tisk…

Izopropylacetát, Supelco®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Acetic acid isopropyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ100

90871-5ML-F 90871-10ML-F
90871-5ML-FEA 6410 CZK
90871-5ML-F 90871-10ML-F
Izopropylacetát, Supelco®
Izopropylacetát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Bod varu: 85 °C (1013 hPa)
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008877
CAS číslo: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc9f627c06706c8755351d0296df4373d72bfdb9&vid=dbe27f0eafeb601824606219eea2d4e5406cf1f4&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR