Izopropylacetát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L09337.AK
L09337.AU
L09337.0F
L09337.AKEA
1330
CZK
L09337.AK
L09337.AU
L09337.0F
Izopropylacetát ≥99%
Izopropylacetát
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ Bod varu: 87…89 °C Bod tání: –73 °C Hustota: 0,870 Bod vzplanutí: 4 °C (39 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008877 CAS číslo: 108-21-4 EINECS: 203-561-1 UN: 1220 ADR: 3,II Merck Index: 14,5205 |