Tisk…
Izopropylacetát 99+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid isopropyl ester
389500010 389500025
389500010.EA 2640 CZK
389500010. 389500025.
Izopropylacetát 99+% for analysis
Izopropylacetát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13
Bod varu: 88.8 °C (760 mmHg)
Bod tání: –73 °C
Hustota: 0.872 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008877
CAS číslo: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05225
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≤0.1 % 2-Propanol
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %