Tisk…
Izopropylacetát 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid isopropyl ester
180800010 180800025 180800250 180801000
ACRO180800010EA 1840 CZK
ACRO180800010 ACRO180800025 ACRO180800250 ACRO180801000
Izopropylacetát 99+%, pure
Izopropylacetát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Bod varu: 88,8 °C (760 mmHg)
Bod tání: –73 °C
Hustota: 0,872 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008877
CAS číslo: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
Density (20°C) 0.870 to 0.874 kg/l
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %