Tisk…
Izopropylacetát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
150860010 150860025 150860250
ACRO150860010EA 1790 CZK
ACRO150860010 ACRO150860025 ACRO150860250
Izopropylacetát 99%
Izopropylacetát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 85 °C (1013 hPa)
Bod tání: –73 °C
Hustota: 0,872 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008877
CAS číslo: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %