Tisk…
Izoamylacetát 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
150660010 150662500 150660025
ACRO150660010EA 2400 CZK
ACRO150660010 ACRO150662500 ACRO150660025
Izoamylacetát 99+%, pure
Izoamylacetát
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Bod varu: 142 °C (756 mmHg)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0,874 g/cm³
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008946
CAS číslo: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤2 mg KOH/g