Tisk…
Izobutylacetát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methylpropyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20557.0100 8.20557.1000
8.20557.0100EA 493 CZK
8.20557.0100 8.20557.1000
Izobutylacetát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Izobutylacetát
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 118 °C (1013 hPa)
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008932
CAS číslo: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 7 g/l (20 °C)
Melting Point -99 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 17 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.3877 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.4 - 10.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Evaporation number 8