Tisk…
Izobutylacetát 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methylpropyl acetate
259830010 259830025 259830250 259830000
ACRO259830010EA 1680 CZK
ACRO259830010 ACRO259830025 ACRO259830250 259830000.
Izobutylacetát 98%
Izobutylacetát
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 118 °C (1013 hPa)
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0,873 g/cm³
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008932
CAS číslo: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
Density (20°C) 0.871 to 0.875 kg/l
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %