Tisk…
Diacethyl, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Butanedione
M-Clarity™ quality level = MQ100
11038-1ML-F 11038-5ML-F
11038-1ML-FEA 1820 CZK
11038-1ML-F 11038-5ML-F
Diacethyl, Supelco®
Diacethyl
Vzorec: C₄H₆O₂
Bod varu: 190 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0,9904 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 9 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008756
CAS číslo: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02985
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48d024113967a26b0172df56c89475593c6607e4&vid=406054f88106ad0dd6e33ff06201653181cdb620&prid=web&clid=SAPDAM