Tisk…
3,5-Heptanedione ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18165.06 A18165.14
A18165.06EA 2330 CZK
A18165.06 A18165.14
3,5-Heptanedione ≥98%
3,5-Heptanedione
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 175…177 °C
Hustota: 0,8
Bod vzplanutí: 57 °C (134 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015186
CAS číslo: 7424-54-6
EINECS: 231-054-5
UN: 1224
ADR: 3,III