Tisk…
3,5-Heptanedione 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
411260050 411260250
ACRO411260050EA 1930 CZK
ACRO411260050 ACRO411260250
3,5-Heptanedione 99%
3,5-Heptanedione
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 172…173 °C (711 mmHg)
Hustota: 0,945 g/cm³
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015186
CAS číslo: 7424-54-6
EINECS: 231-054-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %