Tisk…
3,4-Hexanedione 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
293270250 293272500
ACRO293270250EA 1130 CZK
ACRO293270250 ACRO293272500
3,4-Hexanedione 96%
3,4-Hexanedione
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 129 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,941 g/cm³
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010237
CAS číslo: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.93 to 0.95