Acetonylaceton ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25686.14
B25686.22
B25686.36
B25686.14EA
1090
CZK
B25686.14
B25686.22
B25686.36
Acetonylaceton ≥97%
Acetonylaceton
Purity: 97%
CAS No.: 110-13-4
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -6°
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 506525
Merck Reference: 14,71
MDL No.: MFCD00008792
Vzorec:
C₆H₁₀O₂ Bod varu: 192…193 °C Bod tání: –6 °C Hustota: 0,976 Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008792 CAS číslo: 110-13-4 EINECS: 203-738-3 Merck Index: 14,71 |