Tisk…
Acetonylaceton 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
102400050 102401000 102402500 102400010
ACRO102400050EA 666 CZK
ACRO102400050 ACRO102401000 ACRO102402500 ACRO102400010
Acetonylaceton 97%
Acetonylaceton
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 185…193 °C (760 mmHg)
Bod tání: –6 °C
Hustota: 0,973 g/cm³
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008792
CAS číslo: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 13,00072
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
BSC Certification Passes