Tisk…
Acetylaceton, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: ACAC, 2,4-Pentanedione
10916-185KG 10916-1KG 10916-25KG
SIAL10916-185KGEA 0 CZK
SIAL10916-185KG SIAL10916-1KG SIAL10916-25KG
Acetylaceton, Sigma-Aldrich®
Acetylacetone
Balení: produced by Wacker Chemie AG
Vzorec: CH₃COCH₂COCH₃
MW: 100,12 g/mol
Bod varu: 140,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –23 °C
Hustota: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008787
CAS číslo: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM