Tisk…
Acetylaceton, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: ACAC, 2,4-Pentanedione
M-Clarity™ quality level = MQ100
05581-1ML-F 05581-5ML-F
05581-1ML-FEA 0 CZK
05581-1ML-F 05581-5ML-F
Acetylaceton, Supelco®
Acetylaceton
Vzorec: CH₃COCH₂COCH₃
MW: 100.12
Bod varu: 140.4
Bod tání: –23 °C
Hustota: 0.96945 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 30
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008787
CAS číslo: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d19f64503f6ec35059189727d6f68d7d94826c35&vid=988d7a5387ef3c322a4d7be99e1d67829f97153a&prid=web&clid=SAPDAM