Tisk…
2,3-Pentanedione 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pentane-2,3-dione
221470250 221471000 221475000
ACRO221470250EA 1170 CZK
ACRO221470250 ACRO221471000 ACRO221475000
2,3-Pentanedione 97%
2,3-Pentanedione
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 110…112 °C (760 mmHg)
Bod tání: –52 °C
Hustota: 0,958 g/cm³
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009313
CAS číslo: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %