2,3-Hexanedione ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L04669.06
L04669.14
L04669.06EA
776
CZK
L04669.06
L04669.14
2,3-Hexanedione ≥94%
2,3-Hexanedione
Purity: 94%
CAS No.: 3848-24-6
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Characteristic
Melting Point: -30°
Boiling Point: 127-128°
Beilstein Reference: 1699896
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009398
Vzorec:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,14 g/mol Bod varu: 127…128 °C Bod tání: –30 °C Hustota: 0,937 Bod vzplanutí: 28 °C (82 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009398 CAS číslo: 3848-24-6 EINECS: 223-350-8 UN: 1224 ADR: 3,III |