Tisk…
3-Mercaptobutanone ≥98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with calcium carbonate
B22494.06 B22494.14
B22494.06EA 1570 CZK
B22494.06 B22494.14
3-Mercaptobutanone ≥98% stabilizovaný
3-Mercaptobutanone
Stabilized with 0.1% Calcium carbonate
Purity: 98% CAS No.: 40789-98-8 Molecular Formula: C4H8OS Formula Weight: 104.17 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 50°/18mm UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00085206
Vzorec: C₄H₈OS
Bod varu: 50 °C (18 mmHg)
Hustota: 1,015
Bod vzplanutí: 47 °C (117 °F)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00085206
CAS číslo: 40789-98-8
EINECS: 255-082-2
UN: 1224
ADR: 3,III