1,3-Dihydroxyaceton for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Dihydroxyacetone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20482.0100
8.20482.0250
8.20482.0025
8.20482.0100EA
1500
CZK
8.20482.0100
8.20482.0250
8.20482.0025
1,3-Dihydroxyaceton for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,3-Dihydroxyaceton
Vzorec:
C₃H₆O₃ MW: 90.08 Bod tání: 75 Hustota: 1.52 Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004670 CAS číslo: 96-26-4 EINECS: 202-494-5 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility |
|
Melting Point | 83 °C Monomer |
Molar Mass | 90.07 g/mol |
Boiling Point | 188 °C (decomposition),OECD Test Guideline 103 |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.52 g/cm3 (20 °C) OECD Test Guideline 109 |
pH | 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |