Tisk…
4-Hydroxybutanone 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-2-butanone, 4-Hydroxybutan-2-one
L11456.14 L11456.22
L11456.14EA 1770 CZK
L11456.14 L11456.22
4-Hydroxybutanone 95%
4-Hydroxybutanone
Purity: 95% CAS No.: 590-90-9 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4310 Boiling Point: 73-76°/12mm Beilstein Reference: 1737666 MDL No.: MFCD00059005
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Bod varu: 73…76 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,020
Bod vzplanutí: 89 °C (192 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059005
CAS číslo: 590-90-9
EINECS: 209-693-6
UN: 1993
ADR: 3,III