Tisk…
Methoxyacetone 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methoxy-2-propanone
175730100 175730500
ACRO175730100EA 4490 CZK
ACRO175730100 ACRO175730500
Methoxyacetone 96%
Methoxyacetone
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88.11
Bod varu: 118
Bod tání: –66 °C
Hustota: 0.95 g/cm³
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008768
CAS číslo: 5878-19-3
EINECS: 227-549-0
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation -63.5° to -67.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)