Aceton 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83656.320EA
3020
CZK
83656.320
83656.290
Aceton 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Aceton
Vzorec:
CH₃COCH₃ MW: 58.08 Bod varu: 56.2 °C (1013 hPa) Bod tání: –95.4 °C Hustota: 0.792 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: <–20 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS číslo: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3 II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99,7 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0,2 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |