Aceton ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20067.320EA
4210
CZK
20067.320
20067.290
Aceton ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Aceton
Vzorec:
CH₃COCH₃ MW: 58.08 Bod varu: 56.2 °C (1013 hPa) Bod tání: –95.4 °C Hustota: 0.792 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: <–20 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS číslo: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3 II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.2 % |
Absorbance (345 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (350 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (360 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (345 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (350 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (360 nm) | Min. 98 % |