Tisk…
Skla podložní
Dodavatel: Brand
150010 150015 150020 150030 150040 150045 150050 150060 150065 150070 150080
BRND150010EA 828 CZK
BRND150010 BRND150015 BRND150020 BRND150030 BRND150040 BRND150045 BRND150050 BRND150060 BRND150065 BRND150070 BRND150080
Skla podložní
Skla hodinová
Sodno-vápenaté sklo.
  • Dobré chemické a fyzikální vlastnosti
  • Použití v aplikacích, které nezahrnují vysoké tepelné namáhání
  • Rychlé a snadné čištění
S ohnivě leštěnými okraji. Snížený stres, aby se minimalizovalo riziko roztříštění.
Certifikace: DIN 12341.