Tisk…
Sada na promývaní pipet
Dodavatel: Brand
29120 29125 29210 29215
BRND29120EA 9020 CZK
BRND29120 BRND29125 BRND29210 BRND29215
Sada na promývaní pipet
Pipety Promývačky pipet
Systém umožňuje bezproblémové a jemné čištění pipet s opakovaným sifonovým vyplachováním.
  • přípojka vody s hadicovým rozprašovačem, vnější Ø 12 mm
  • kompletní čistící systém obsahuje vlastní promývač, promývací koše and válec na odkládání pipet (prosím objednejte každou položku zvlášť)
  • nastavení průtoku vody na cca 2 L/min