Tisk…
Podnos upravený
Dodavatel: Brand
768505 768510
BRND768505EA 2250 CZK
BRND768505 BRND768510
Podnos upravený
Podnosy/Misky/Kelímky Pořadače do zásuvky
PVC, bílý.
  • verze s 12 odděleními pro malé položky, např. magnetické míchací tyčinky
  • verze s 5 odděleními pro malé položky různých velikostí, např. pipety, teploměry, zkumavky, špachtle, atd.
  • hladké povrchy s kruhovými rohy pro snadné čištění
Pro dobře organizované skladování mnoha položek v zásuvkách, na policích nebo na pracovišti.