Tisk…
Krabičky na mikrozkumavky v 96-jamkovém formátu mikrodestiček
Dodavatel: Brand
781565 781566
738-0137EA 20100 CZK
738-0137 738-0138
Krabičky na mikrozkumavky v 96-jamkovém formátu mikrodestiček
Stojany Tube Racks
Nesterilní, vhodné pro použití s roboty
  • zkumavky a krabičky (bez fólie nebo stripů) jsou autoklávovatelné při 121 °C, (2 bary), dle DIN EN 285
  • zkumavky, krabičky a víka vydrží teploty až −80 °C
  • kódované zkumavky (A1 až H12) a strany krabiček jsou vhodné pro štítky s čárovým kódem ke snadné organizaci vzorků