Tisk…
Baňky volumetrické, třída A, modrá stupnice, BLAUBRAND® PURprotect
Dodavatel: Brand
36549 36548 36550 36551 36552 36553
612-3644EA 2200 CZK
612-3644 612-3643 612-3645 612-3647 612-3648 612-3649
Baňky volumetrické, třída A, modrá stupnice, BLAUBRAND® PURprotect
Baňky Baňky odměrné
Borosilikátové sklo 3.3, plastový nátěr PUR, se zátkou PP.
  • kalibrace na (TC, In), včetně jednoho certifikátu šarže
  • maximální provozní teplota při suchém teple je 135 °C (doba expozice ˂30 min)
  • časté autoklávování při 121 °C snižuje ochranu proti roztříštění
  • čištění na max. 95 °C
  • Označení DE-M
PUR nátěr obalí volumetrické baňky ochranou vrstvou. Pokud dojde k rozbití, bezpečnostní vrstva pomáhá pojmout skleněné úlomky. V porovnání s neobalenými skleněnými baňkami, elektrostatický náboj není výšší. Světle modrý nátěr usnadňuje optické rozlišení.
*Široké hrdlo.
Certifikace: DIN EN ISO 1042.