Tisk…
Hadičky, silikonové
Dodavatel: Brand
143352 143355 143356 143357 143358 143359 143360 143361 143364 143362
BRND143352EA 1350 CZK
BRND143352 BRND143355 BRND143356 BRND143357 BRND143358 BRND143359 BRND143360 BRND143361 BRND143364 BRND143362
Hadičky, silikonové
Hadičky Přenosová hadička
Silikonové, průsvitné.
  • velmi dobrá teplotní odolnost
  • autoklávovatelné (121 °C)
  • omezená chemická odolnost při použití s koncentrovanými kyselinami
Pro laboratorní aplikace.