Tisk…
Aceton ≥99.5% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
E646-1LEA 3290 CZK
E646-1L E646-500ML E646-4L
Aceton ≥99.5% ACS
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
Bod varu: 56,2 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008765
CAS číslo: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Abs.@330 nm <1
Abs.@340 nm ≤0.1
Abs.@350 nm ≤0.02
Abs.@400 nm ≤0.01
Aldehyde ≤0.002%
Color (APHA) ≤10
Isopropyl Alcohol ≤0.05%
Methanol ≤0.05%
Purity ≥99.5%
Residue After Evaporation ≤0.001%
Solubility (50%, CO₂ free Water) Pass
Substances Reducing Permanganate Test Pass
Titrable Acid ≤0.0003 meq/g
Titrable Base ≤0.0006 meq/g