Tisk…
Aceton 99.5% for electronic use (MOS) residue-free
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
327840010 327840025
ACRO327840010EA 1440 CZK
ACRO327840010 ACRO327840025
Aceton 99.5% for electronic use (MOS) residue-free
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
Bod varu: 56 °C (760 mmHg)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,79 g/cm³
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008765
CAS číslo: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppb
Iron (Fe) ≤50 ppb
Methanol ≤0.05 % (GC)