Aceton for residue analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
326570010
326570025
ACRO326570010EA
1270
CZK
ACRO326570010
ACRO326570025
Aceton for residue analysis
Aceton
Vzorec:
CH₃COCH₃ MW: 58.08 Bod varu: 56.2 Bod tání: –95 °C Hustota: 0.79 g/cm³ Bod vzplanutí: –20 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS číslo: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3 II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.2 % |
GC | (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |