Aceton 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
177170010
177170025
177170250
177170050
177170100
ACRO177170010EA
1440
CZK
ACRO177170010
ACRO177170025
ACRO177170250
ACRO177170050
ACRO177170100
Aceton 99+%, extra pure
Aceton
Vzorec:
CH₃COCH₃ Bod varu: 56 °C (760 mmHg) Bod tání: –95 °C Hustota: 0,79 g/cm³ Bod vzplanutí: –20 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS číslo: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |