Tisk…
Stojany na nálevky
Dodavatel: Brand
74511 74506
BRND74511EA 6190 CZK
BRND74511 519-2711
Stojany na nálevky
Stojany laboratorní
PP desky na 2 nebo 4 nálevky s horním vnějším Ø 50 až 120 mm.
  • S hliníkovou podpůrnou tyčí (Ø×L: 12,7×595 mm)
  • nastavitelná výška nálevky