Tisk…
Butanon ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: EK 500 Additive, Ethyl methyl ketone, 2-Butanone, Butanone, MEK
389430010 389430025 389430100
389430010.EA 1870 CZK
389430010. 389430025. ACRO389430100
Butanon ACS
Methyl ethyl ketone
Vzorec: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11
Bod varu: 80 °C (760 mmHg)
Bod tání: –87 °C
Hustota: 0.8054
Bod vzplanutí: –7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011648
CAS číslo: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.20 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0025 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g